Merck
BP699
メピバカイン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
1-メチル-2′,6′-ピペコロキシリジン 塩酸塩, N-(2,6-ジメチルフェニル)-1-メチル-2-ピペリジンカルボキサミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
282.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mepivacaine
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCCCC1C(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O.Cl
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
InChI Key
RETIMRUQNCDCQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Mepivacaine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Mepivacaine Injection
  • 生物化学的/生理学的作用
    局所麻酔薬。一過性のNa+内向き電流や定常状態のK+外向き電流を可逆的に遮断します。モデル系でタンデムポア型カリウムチャネル(TASK)やKv1.5カリウムチャネルをブロックします。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbones
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Central nervous system
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP699:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)