Merck
BP583
メプタジノール 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
3-(3-エチルヘキサヒドロ-1-メチル-1H-アゼピン-3-イル)-フェノール 塩酸塩, IL-22811 塩酸塩, WY-22811 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23NO· HCl
CAS番号:
分子量:
269.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
meptazinol
フォーム
solid
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCC1(CCCCN(C)C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C15H23NO.ClH/c1-3-15(9-4-5-10-16(2)12-15)13-7-6-8-14(17)11-13;/h6-8,11,17H,3-5,9-10,12H2,1-2H3;1H
InChI Key
MPJUSISYVXABBH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Meptazinol hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Meptazinol Injection
  • Meptazinol Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    メプタジノールは、1980年代にヒト鎮痛薬としての使用目的で、ラセミ体混合物が製薬市場に参入されました。その薬理についてはまだ完全に理解されていませんが、鎮痛薬としての性質は、ほぼμ1オピオイド受容体に対する部分アゴニズムによるものと考えられています。この部分アゴニズムによって、メプタジノールはin vivoでモルヒネ依存に対する拮抗作用を発揮します。依存症や呼吸抑制を引き起こす作用が低く、部分アゴニストとしての固有活性を有しているという点で、他のオピエートよりも優れています。さらに、メプタジノールにはアセチルコリンエステラーゼ阻害剤としての活性が確認されており、特に(-)型エナンチオマーについては、この活性によって鎮痛作用が部分的に説明できると言われています。AChE阻害剤はアルツハイマー病の治療に使用されており、この化合物に対してさらに関心が集まっています。最近は、様々な鎖長の炭素鎖が結合したメプタジノールの二量体を中心に研究が展開しており、これらは、AChE阻害剤として強い効力を有するとともに、Aβ凝集に対する阻止作用が認められています。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)