Merck
M1770180
リシノール酸メチル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(R)-12-ヒドロキシ-cis-9-オクタデセン酸メチルエステル, 12-ヒドロキシオレイン酸メチル, リシノール酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H36O3
CAS番号:
分子量:
312.49
Beilstein:
6132055
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyl ricinoleate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
InChI Key
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methyl ricinoleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M1770180-1EA:
M1770180:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)