BP546
Apramycin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
O-4-Amino-4-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→8)-O-(8R)-2-amino-2,3,7-trideoxy-7-(methylamino)-D-glycero-α-D-allo-octodialdo-1,5:8,4-dipyranosyl-(1→4)-2-deoxy-D-streptamine
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
apramycin
フォーム
solid
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O[C@@H]([C@@H](C3)N)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@@H]4N)N)O)O)[C@@H]([C@@H]2NC)O)CO
InChI
1S/C21H41N5O11.H2O4S/c1-26-11-14(30)18-8(33-20(11)37-21-16(32)13(29)10(25)9(4-27)34-21)3-7(24)19(36-18)35-17-6(23)2-5(22)12(28)15(17)31;1-5(2,3)4/h5-21,26-32H,2-4,22-25H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-;/m1./s1
InChI Key
WGLYHYWDYPSNPF-RQFIXDHTSA-N
アプリケーション
Also used in monographs such as:
包装
WGK
WGK 3
Jan Code
BP546:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)