Merck
BP428
1,8-ジヒドロキシアントラキノン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
クリサジン, ダントロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8O4
CAS番号:
分子量:
240.21
Beilstein:
2054727
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
APIファミリー
dantron
フォーム
powder
メーカー/製品名
BP
mp
191-193 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
InChI Key
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... RXRA(6256)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Dantron BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BP428:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)