APIファミリー
rifampicin
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C43H58N4O13/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)44-33-28(20-47(56)46-17-15-45(9)16-18-46)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,60-40)58-19-14-29(57-10)23(3)39(59-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,44,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,47-20-/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI Key
PADXLTATLMUKBQ-RIPAWWNWSA-N
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BP400:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)