安全性情報
BCR725
Salmon tissue
BCR®, certified reference material
別名:
Flumequine and oxolinic acid in lyophilised salmon tissue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
−70°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR725
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Flumequine, Oxolinic acid
Matrix Group: Fish and Seafood
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR725-0.5G:
BCR725-2.2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)