安全性情報
BCR700
Organic-rich soil following harmonised EDTA and acetic acid extraction (extractable trace elements)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR700
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR700-1EA:
試験成績書(COA)