Merck
BCR648649
Bovine liver (beta-agonist)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
包装
set with 2x10 g
アナリシスノート
For more information please see:
BCR648649
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Clenbuterol (free base), Salbutamol, Terbutaline
Matrix type: Meat
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)