安全性情報
BCR471
Wheat (ochratoxin A, blank)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR471
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Ochratoxin A
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR471-55G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)