Merck
BCR341
ベンゾ[b]ナフト[2,1-d]フラン
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10O
CAS番号:
分子量:
218.25
Beilstein:
156008
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4oc23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-14-13-7-3-4-8-15(13)17-16(12)14/h1-10H
InChI Key
BCBSVZISIWCHFM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR341
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR341-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)