Merck
BCR267
インデノ[1,2,3-cd]フルオランテン
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H12
CAS番号:
分子量:
276.33
Beilstein:
1970675
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4-c5ccccc5-c6ccc-2c3c46
InChI
1S/C22H12/c1-2-6-14-13(5-1)17-9-10-19-15-7-3-4-8-16(15)20-12-11-18(14)21(17)22(19)20/h1-12H
InChI Key
XAKRHFYJDSMEMI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR267
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR267-VAR:
BCR267-BULK:
BCR267-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)