安全性情報
BCR188
Spiked milk powder
BCR®, certified reference material, pesticides
別名:
Spiked milk powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
BCR188
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDT, Endrin, Dieldrin, p,p′-DDE, β-HEPO, β-HCH, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
販売制限が適用されることがあります。
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR188-20G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)