About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H13N
CAS番号:
分子量:
279.33
Beilstein:
18500
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc2nc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-6-12-20-14(7-1)13-19-17-10-3-2-8-15(17)16-9-4-5-11-18(16)21(19)22-20/h1-13H
InChI Key
GUZBPGZOTDAWBO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR155
BCR155
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR155-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)