Merck
ARK2163A
SAFC
ベンジルアルコール
API grade, Ph. Eur., JP, USP
医薬品製造
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL番号:
UNSPSCコード:
51241802
E番号:
E1519
EC Index Number:
202-859-9
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
GMP
認証
JP
Ph. Eur.
USP
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
817 °F
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Searching for an API that’s right for you? Our high-quality APIs provide all the necessary regulatory information for your needs. We offer best-practice support throughout your entire registration process and boast an excellent track record facilitating our customers’ compliance with international standards – making us your preferred global partner for APIs.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
包装
ARK2163A-1l / 1 l / HDPE bottle
ARK2163A-5l / 5l / HDPE drum
ARK2163A-20l / 20l / HDPE drum
ARK2163A-25l / 25l / HDPE drum
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ARK2163A-20L:
ARK2163A-25L:
ARK2163A-BULK:
ARK2163A-5L:
ARK2163A-VAR:
ARK2163A-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)