Merck
ARK2157
SAFC
エタノール 溶液
医薬品製造
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
品質水準
保管温度
room temp
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F
引火点(℃)
40 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ARK2157-VAR:
ARK2157-BULK:
ARK2157-210L:
ARK2157-200L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)