Merck
4.80910
SAFC
Ethanol 20%
EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103206
製品種目
EMPROVE® EXPERT
品質水準
密度
0.9704 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
mixture
保管温度
2-30°C
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany