安全性情報
ARK2015
SAFC
Acepromazine Maleate
USP, BP Vet (For Veterinary use only)
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N2O5S
CAS番号:
分子量:
442.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
51332833
認証
BP Vet (For Veterinary use only)
USP
品質水準
SMILES記法
S1c2c(cc(cc2)C(=O)C)N(c3c1cccc3)CCCN(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI Key
FQRHOOHLUYHMGG-WLHGVMLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
ARK2015-10KG:
ARK2015-25KG:
ARK2015-5KG:
ARK2015-1KG:
ARK2015-VAR:
ARK2015-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)