Merck
A1210000
Antazoline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
301.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
antazoline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.C1CN=C(CN(Cc2ccccc2)c3ccccc3)N1
InChI
1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
InChI Key
SWKDMSRRIBZZAY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Antazoline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Imidazoline agonist; H1 histamine receptor antagonist.
Imidazoline agonist; more potent than efaroxan in inducing insulin release from β cells; H1 histamine receptor antagonist.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A1210000-50MG:
A1210000:
A1210000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)