Merck
99387
Supelco
Lithium ionophore IV
Selectophore, function tested
別名:
5-Butyl-5-ethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-3,7-dioxaazelaic diamide, ETH 2137, N,N,N′,N′−Tetracyclohexyl(2-butyl-2-ethyltrimethylenedioxy)diacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H66N2O4
CAS番号:
分子量:
602.93
Beilstein:
6455135
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
フォーム
liquid
品質
function tested
SMILES記法
CCCCC(CC)(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C37H66N2O4/c1-3-5-26-37(4-2,29-42-27-35(40)38(31-18-10-6-11-19-31)32-20-12-7-13-21-32)30-43-28-36(41)39(33-22-14-8-15-23-33)34-24-16-9-17-25-34/h31-34H,3-30H2,1-2H3
InChI Key
MVPCBDWXPBIVGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
Selected application examples
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
物理的形状
50 mg in 0.5 mL heptane
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
99387-50MG-F:
99387-VAR-F:
99387-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)