グレード
for inorganic trace analysis
for trace analysis
品質水準
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
≥30% (titration)
形状
solution
シェルフライフ
~4 yr
濃度
≥30%
不純物
≤2 mg/kg total nitrogen (N)
密度
1.11 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤0.05 mg/kg
chloride (Cl-): ≤0.05 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤0.5 μg/kg
Al: ≤1 μg/kg
As: ≤1 μg/kg
Au: ≤1 μg/kg
B: ≤1 μg/kg
Ba: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.5 μg/kg
Bi: ≤0.5 μg/kg
Ca: ≤10 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤0.5 μg/kg
Cs: ≤0.5 μg/kg
Cu: ≤0.5 μg/kg
Fe: ≤5 μg/kg
Ga: ≤0.5 μg/kg
Ge: ≤0.5 μg/kg
Hg: ≤1 μg/kg
In: ≤0.5 μg/kg
Ir: ≤0.5 μg/kg
K: ≤5 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Mg: ≤1 μg/kg
Mn: ≤0.5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤5 μg/kg
Ni: ≤0.5 μg/kg
Os: ≤0.5 μg/kg
Pb: ≤0.5 μg/kg
Pd: ≤0.5 μg/kg
Pt: ≤0.5 μg/kg
Rb: ≤0.5 μg/kg
Rh: ≤0.5 μg/kg
Ru: ≤0.5 μg/kg
Sb: ≤0.5 μg/kg
Se: ≤1 μg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ti: ≤1 μg/kg
Tl: ≤0.5 μg/kg
U: ≤0.5 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
Zn: ≤1 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
SMILES記法
OO
保管温度
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95321-BULK:
95321-VAR:
95321-100ML:
95321-500ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)