937061
(t-Bu)PhCPhos Pd G4 ChemBeads
別名:
Palladium, [2′-[(1,1-dimethylethyl)phenylphosphino-κP]-N2,N2,N6,N6-tetramethyl[1,1′-biphenyl]-2,6-diamine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC] ChemBeads
About This Item
フォーム
beads
品質水準
組成
, 4-6 wt. % (loading)
反応適合性
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(N(C)C)=CC=C2)=C2N(C)C)C3=CC=CC=C3)(C)C.[MsO][Pd]4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6N4C
InChI
InChI=1S/C26H33N2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h8-19H,1-7H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
InChI Key
FPQCIPMUSOPSSB-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
For general uses, product is also available in powdered form 900533
特徴および利点
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
937061-1G:
937061-BULK:
937061-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)