組成
, ~5 wt. % (loading of catalyst)
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
CNC1=C(C2=C([Pd]OS(=O)(C)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.COC3=CC=CC(OC)=C3C4=CC=CC=C4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
InChI=1S/C26H35O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
ISSWOKPFLWDXSU-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
For larger scale uses, product also available in powdered form 804282
その他情報
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936936-BULK:
936936-1G:
936936-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)