組成
, ~5 wt. % (loading of catalyst)
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
COC1=CC=C(OC)C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=C1P([C@]34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C4)C3)[C@@]6(C[C@H](C7)C8)CC7C[C@H]8C6.NC9=CC=CC=C9C%10=CC=CC=C%10[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
InChI:1S/C43H61O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
OZFYYHNERORONM-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
For larger scale uses, product also available in powdered form (776106)
その他情報
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
936871-BULK:
936871-1G:
936871-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)