組成
agar, 10.0 g/L
bile salts, 0.80 g/L
chromogenix mixture, 0.20 g/L
dipotassium phosphate, 0.60 g/L
magnesium sulfate, 0.20 g/L
peptone, special, 8.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 0.20 g/L
sodium chloride, 1.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.20±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
93227-250G:
93227-VAR:
93227-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)