About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O7 · xNa+
CAS番号:
分子量:
206.15 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
保管条件
desiccated
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@]([C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O.O[C@@]([C@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/2C7H10O7/c2*1-7(14,6(12)13)3(5(10)11)2-4(8)9/h2*3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t2*3-,7-/m10/s1
InChI Key
KTKGACLAXAFYNU-WNSGUHBHSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
92988-BULK:
92988-10MG:
92988-50MG:
92988-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)