Merck
92940
Sigma-Aldrich
トリフェニルアンチモン(III)(Triphenylantimony(III))
purum, ≥99.0% (HPLC)
別名:
トリフェニルアンチモン(III)(Antimony(III)triphenyl), トリフェニルスチビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3Sb
CAS番号:
分子量:
353.07
Beilstein:
3608108
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
377 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
53-55 °C
SMILES記法
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI Key
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92940-100G:
92940-BULK:
92940-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)