Merck
92822
Sigma-Aldrich
ピクリルスルホン酸 溶液
1 M in H2O
別名:
2,4,6-トリニトロベンゼンスルホン酸 溶液, TNBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3N3O9S
CAS番号:
分子量:
293.17
Beilstein:
572358
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
形状
liquid
品質水準
濃度
1 M in H2O
密度
1.14 g/mL at 20 °C
&ε; (減衰係数)
≤0.85 at 340 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O9S/c10-7(11)3-1-4(8(12)13)6(19(16,17)18)5(2-3)9(14)15/h1-2H,(H,16,17,18)
InChI Key
NHJVRSWLHSJWIN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピクリルスルホン酸(2,4,6-トリニトロベンゼンスルホン酸溶液、TNBS)は、細胞内の pH 調節メカニズムに関する研究に使用されることがあります。 TNBS は、炎症性腸疾患(IBD)や大腸性炎症のメカニズムおよび治療の研究において、それらの誘発に使用されます。
親水性変性剤 アミノ化合物との誘導体はヒドラジンにより還元することができます。
注意
0°C以上で保存すると分解して沈殿(ピクリン酸)を生じます。
その他情報
販売に制約がある場合がございます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
92822-1ML:
92822-5ML:
92822-VAR:
92822-50ML:
92822-10ML:
92822-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joel Castro et al.
Gastroenterology, 145(6), 1334-1346 (2013-08-21)
Linaclotide is a minimally absorbed agonist of guanylate cyclase-C (GUCY2C or GC-C) that reduces symptoms associated with irritable bowel syndrome with constipation (IBS-C). Little is known about the mechanism by which linaclotide reduces abdominal pain in patients with IBS-C. We
Øystein Brenna et al.
PloS one, 8(1), e54543-e54543 (2013-02-06)
Rectal instillation of trinitrobenzene sulphonic acid (TNBS) in ethanol is an established model for inflammatory bowel disease (IBD). We aimed to 1) set up a TNBS-colitis protocol resulting in an endoscopic and histologic picture resembling IBD, 2) study the correlation
Carla Petrella et al.
Pharmacological research, 70(1), 72-79 (2013-01-29)
Nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) and nociceptin orphanin peptide (NOP) receptors represent an endogenous system modulating gastrointestinal functions and inflammation. We investigated the peripheral effect of N/OFQ and of UFP-101, the NOP antagonist, in a model of colitis induced by TNBS (2,4,6
A Arranz et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 165(3), 163-172 (2012-11-28)
CD40-CD40L interactions appear to play an important role in the pathogenesis of experimental colitis. We tested the effect and investigated the underlying mechanism of action of systemically administered antisense oligonucleotide (ASO) targeting CD40 formulated in amphoteric liposomes (nov038/CD40). The charge
Weicheng Liu et al.
The Journal of clinical investigation, 123(9), 3983-3996 (2013-08-16)
The inhibitory effects of vitamin D on colitis have been previously documented. Global vitamin D receptor (VDR) deletion exaggerates colitis, but the relative anticolitic contribution of epithelial and nonepithelial VDR signaling is unknown. Here, we showed that colonic epithelial VDR