Merck
918679
Sigma-Aldrich
Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20O6
CAS番号:
分子量:
320.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C(C(O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C17H20O6/c1-21-13-5-3-4-6-14(13)23-16(10-18)17(20)11-7-8-12(19)15(9-11)22-2/h3-9,16-20H,10H2,1-2H3
InChI Key
PPZSOILKWHVNNS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
918679-BULK:
918679-VAR:
918679-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)