Merck
91423
Supelco
N1,N12-Diacetylspermine hydrochloride
analytical standard
別名:
N,N′-[1,4-Butanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis[acetamide] hydrochloride, DAS, N1,N12-Bis(acetyl)spermine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H30N4O2 · xHCl
CAS番号:
分子量:
286.41 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H30N4O2/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChI Key
NPDTUDWGJMBVEP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
91423-VAR:
91423-100MG:
91423-BULK:
91423-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)