Merck
91301
Supelco
ジクロロメタン
Selectophore, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
bp:
39.8-40 °C (lit.)
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
expl. lim.
22 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.02% water
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dichloromethane is a volatile halogenated organic solvent used as a degreaser, extraction medium, lacquer remover, or paint stripper.
アプリケーション
Dichloromethane may be used as a reagent for the extraction of lipophilic anions across a carrier-mediated polymer inclusion membrane, driven by an electric field.
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91301-500ML:4548174008676
91301-VAR:
91301-100ML:4548174008669
91301-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Dichloromethane-degrading bacteria in the genomic age.
Muller E, et al.
Research in Microbiology, 162(9), 869-876 (2011)
Accidental intoxication by dichloromethane at work place: Clinical case and literature review
Pacheco C, et al.
Journal of Acute Medicine, 6(2), 43-45 (2016)
Hong Heng See et al.
Analytical chemistry, 83(19), 7507-7513 (2011-08-20)
The use of a cationic carrier-mediated polymer inclusion membrane (PIM) for extraction and preconcentration of anionic model analytes driven by an electric field directly into an aqueous acceptor solution is demonstrated. The optimized membrane was 20 μm thick and consisted