グレード
for GC derivatization
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
629 °F
品質
LiChropur™
expl. lim.
10.3 %
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
蒸発残留物質
≤0.003%
屈折率
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble
密度
1.08 g/mL (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI Key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- It increases the stability of compounds by protecting unstable groups.
- It may render volatility on substances like carbohydrates or amino acids, that have several polar groups that they are non-volatile and generally decompose on heating.
- It allows the separations not possible with underivatized compounds.
- Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
Acetic anhydride is a reagent utilized to form fragmentation-directing derivatives for GC/MS analysis.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91204-25ML-F:4.548173363318E12
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック