グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
フォーム
crystals
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
49-50 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
77450-50G:
77450-INTR:
77450-10G:
77450-BULK:
77450-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック