Merck
902000
Sigma-Aldrich
UltraNitroCat
≥95%
別名:
(1-(2,6-Diethylphenyl)-3,5,5-trimethyl-3-phenylpyrrolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxy-5-nitrobenzylidene)ruthenium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H40Cl2N2O3Ru
CAS番号:
分子量:
684.66
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
利用可能性
available only in USA
mp
>300 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
UltraNitroCat is efficient in macrocyclization. Reactions can be run at 30 to 85 °C. The following reaction solvents are compatible: toluene, ethyl acetate, dimethylcarbonate, and CPME (cyclopentyl methyl ether).
法的情報
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com.
WO 2017/055945
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Cyclic Alkyl Amino Ruthenium Complexes-Efficient Catalysts for Macrocyclization and Acrylonitrile Cross Metathesis
Gawin R, et al.
ACS Catalysis, 7 (8), 5443-5449 (2017)