Merck
901984
Sigma-Aldrich
PC biotin-alkyne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H52N6O12S
CAS番号:
分子量:
780.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
利用可能性
available only in USA
保管温度
−20°C
アプリケーション
PC biotin-alkyne is an azide-reactive photoclevable biotin probe that allows for reagent-free release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to an alkyne group through a spacer arm containing a photocleavable moiety. Captured biomolecules can be efficiently photoreleased, typically >90% in 5-25 minutes using an inexpensive, near-UV, low-intensity lamp (e.g. 365 nm lamp at 1-5 mW/cm2).
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
901984-VAR:
901984-BULK:
901984-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)