Merck
87794
Sigma-Aldrich
フクシン 溶液
for microscopy
別名:
Fuchsin solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Beilstein:
4166684
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
グレード
for microscopy
品質水準
製品種目
BioChemika
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | staining: suitable
屈折率
n20/D 1.334
密度
0.999 g/mL at 20 °C
λmax
545-555 nm in 50% ethanol
適合性
suitable for microscopy
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
InChI Key
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
May contain minor quantities of precipitated dye.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
On the Trail of Campylobacter
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques