product name
Hydrogen chloride - 1-butanol solution, ~3 M in 1-butanol, for GC derivatization, LiChropur™
グレード
for GC derivatization
品質水準
形状
solution
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
濃度
~3 M in 1-butanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.87 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
詳細
- It improves the stability of compounds by protecting unstable groups.
- It may confer volatility on substances such as carbohydrates or amino acids, which have so many polar groups that they are non-volatile and normally decompose on heating.
- It assists in separations not possible with underivatized compounds.
- Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
Hydrogen chloride-1-butanol is a reagent utilized to form fragmentation-directing derivatives for GC/MS analysis.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
87472-50ML-F:4548173224756
87472-BULK-F:
87472-250ML-F:4548173224749
87472-VAR-F:
87472-INTR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック