Merck
86033
Sigma-Aldrich
スルファミド
purum, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH2)2SO2
CAS番号:
分子量:
96.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
密度
1.611 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NS(N)(=O)=O
InChI
1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
InChI Key
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86033-BULK:
86033-50G:
86033-VAR:
86033-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sulfamides and sulfamide polymers directly from sulfur dioxide.
Leontiev AV, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2887-2889 (2006)
The role of sulfamide derivatives in medicinal chemistry: a patent review
Reitz AB, et al.
Expert Opinion on Therapeutic Patents, 19(10), 1449-1453 (2009)
Laura Rosanò et al.
Cancer research, 74(24), 7453-7464 (2014-11-08)
The high mortality of epithelial ovarian cancer (EOC) is mainly caused by resistance to the available therapies. In EOC, the endothelin-1 (ET-1, EDN1)-endothelin A receptor (ETAR, EDNRA) signaling axis regulates the epithelial-mesenchymal transition (EMT) and a chemoresistant phenotype. However, there
Stephen T Vito et al.
Toxicology and applied pharmacology, 281(2), 185-194 (2014-12-03)
Tetramethylenedisulfotetramine (TETS) is a potent convulsant poison for which there is currently no approved antidote. The convulsant action of TETS is thought to be mediated by inhibition of type A gamma-aminobutyric acid receptor (GABAAR) function. We, therefore, investigated the effects