Merck
83672
Supelco
Rhenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in nitric acid
別名:
Rhenium nitrate solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
in nitric acid
1.000 g/L Re
テクニック
AAS: suitable
フォーマット
single component solution
SMILES記法
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI Key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
調製ノート
prepared with Re in HNO3 (~1 M)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83672-VAR:
83672-BULK:
83672-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)