Merck
81520
Supelco
Poly(α-methylstyrene)
analytical standard, for GPC, 100,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(C6H5)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~106000
Mp ~110000
Mw ~108000
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~1.02
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poly(α-methylstyrene) may find applications as a radical producing agent, in the thermal degradation of polystyrene.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81520-VAR:
81520-250MG:
81520-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermal degradation of vinyl polymers I?Thermal degradation of polystyrene-poly (?-methylstyrene) mixtures
Richards.H.D and Salter.A.D
Polymer, 8, 127-138 (1967)