Merck
81395
Supelco
Poly(vinyl chloride) carboxylated
Selectophore, 1.8% carboxyl basis
別名:
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
形状
powder
濃度
1.8% (carboxyl)
SMILES記法
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
InChI Key
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
Poly(vinyl chloride) carboxylated may be used in the preparation of ultrafiltration membranes using phase-inversion method.
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
81395-VAR:
81395-10G:
81395-1G:
81395-50G:
81395-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation, structure, and transport properties of ultrafiltration membranes of poly (vinyl chloride)(PVC), carboxylated poly (vinyl chloride)(CPVC), and PVC/CPVC blends.
Babu R P and Gaikar G V.
Journal of Applied Polymer Science, 73(7), 1117-1130 (1999)
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)