Merck
80718
Supelco
Tutin solution
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
(1aS,1bR,2S,2′R,5R,6S,6aR,7aR,8R)-Hexahydro-1b,6-dihydroxy-6a-methyl-8-(1-methylethenyl)spiro[2,5-methano-7H-oxireno[3,4]cyclopent[1,2-d]oxepin-7,2′-oxiran]-3(2H)-one solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18O6
CAS番号:
分子量:
294.30
UNSPSCコード:
12352200
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H18O6/c1-5(2)6-7-12(17)20-8(6)9(16)13(3)14(4-19-14)10-11(21-10)15(7,13)18/h6-11,16,18H,1,4H2,2-3H3/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,13-,14+,15-/m0/s1
InChI Key
CCAZWUJBLXKBAY-ULZPOIKGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
For the analysis of the phytotoxin tutin in honey.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80718-0.5ML:4.54817335095E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)