Merck
78714
Supelco
桂皮酸ベンジル
reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
桂皮酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCOOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
238.28
Beilstein:
2051339
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChI Key
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
78714-BULK:
78714-100MG:
78714-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)