グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.323
密度
1.686 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F14NO2/c1-24(2(25)4(10,11)6(14,15)8(18,19)20)3(26)5(12,13)7(16,17)9(21,22)23/h1H3
InChI Key
BCQYNSPESDDJBZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
- Improves stability of compounds by protecting unstable groups.
- It may confer volatility on substances such as carbohydrates or amino acids, which have so many polar groups that they are non-volatile and normally decompose on heating.
- It assists in separations not possible with underivatized compounds.
- Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
78268-1ML-F:
78268-BULK-F:
78268-VAR-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)