74593
Obidoxime chloride
analytical standard
別名:
1,1′-(Oxydimethylene)bis(pyridinium-4-carbaldoxime) dichloride, Bis(4-formylpyridiniomethyl) ether dioxime, Toxogonin
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].O\N=C\c1cc[n+](COC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c19-15-9-13-1-5-17(6-2-13)11-21-12-18-7-3-14(4-8-18)10-16-20;;/h1-10H,11-12H2;2*1H
InChI Key
ZIFJVJZWVSPZLE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
74593-BULK:
74593-VAR:
74593-25MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)