Merck
73146
Supelco
1,3-ジパルミトイル-2-オレオイルグリセリン
analytical standard
別名:
1,3-ジヘキサデカノイル-2-(cis-9-オクタデセノイル)グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H100O6
CAS番号:
分子量:
833.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.0% (TLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
oleic acid, 33-36%
palmitic acid, 64-67%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
InChI Key
FDCOHGHEADZEGF-QPLCGJKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
73146-BULK:
73146-VAR:
73146-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)