製品名
GDS Shiga Toxin Genes (Top 7) Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin genes in "Top Seven" Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food
認証
AOAC® (PTM)
品質水準
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 100 tests
メーカー/製品名
Assurance GDS®
BioControl Systems 71018-100
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
for use with GDS Rotor-Gene
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Sequential approach to detecting Top STEC. Following sample preparation with IMS against the Top 7 O groups, samples are analyzed for the presence of eae with the GDS Top 7 STEC (eae) assay. Positive samples are subsequently analyzed for Shiga Toxin genes with the GDS Shiga Toxin Genes (Top 7) assay
- Single-step 10-18 h enrichment in mEHEC; enrichment media common to all BioControl methods for E.coli O157:H7, Shiga Toxin genes, and Top STEC
構成
- Shiga Toxin Genes Amplification Tubes Tq
- Top 7 STEC Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Top STEC Wash Solution
試験法
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)