認証
according to Immunomagnetic Separation (IMS)
meets requirements for AOAC® (OMA)
meets requirements for AOAC® PTM
meets requirements for Health Canada
meets requirements for MicroVal
品質水準
製品種目
Assurance GDS®
シェルフライフ
6-12 mo.
特徴
0.1 mL amp tubes
包装
pkg of 576 tests
メーカー/製品名
BioControl Systems
テクニック
RT-PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
configured for BioControl Systems GDS Rotor-Gene
configured for BioControl Systems GDS
Escherichia coli (O157:H7)
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Results available as fast as 8 hours for 25 g samples / 10 hours for composite 375 g samples.
- Positive samples can be confirmed for stx genes in an additional 2 hours with GDS Shiga Toxin Genes (O157) assay (PN 71005BC).
- Validated for ground beef, beef trim, leafy greens, juices, and sprout irrigation water.
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and fast time to results.
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents.
構成
- E. coli O157:H7 Amplification Tubes Tq (0.1 mL)
- O157 Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
NOTE: The 100 kit includes standard 0.2 mL amp tubes whereas the 576 kit includes smaller 0.1 mL amp tubes. The 576 kit requires additional equipment tools to process per the kit Directions for Use.
試験法
法的情報
以下の用途に設定されています
必要ですが提供されていません
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)