製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
carbon content, 48.66-50.65%
nitrogen content, 17.46-18.18%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
52-56 °C
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)CSc1nc(nn1C(=O)N(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H22N4O3S/c1-7-20-9(18)8-21-11-14-10(13(2,3)4)15-17(11)12(19)16(5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI Key
NKNFWVNSBIXGLL-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
包装
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
372.2 °F
引火点(℃)
189 °C
適用法令
Jan Code
68723-VAR:
68723-BULK:
68723-100MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)