Merck
658529
Sigma-Aldrich
4-メチル-1,10-フェナントロリン
97%
別名:
4-Me-phen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ
97%
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccnc2c1ccc3cccnc23
InChI
1S/C13H10N2/c1-9-6-8-15-13-11(9)5-4-10-3-2-7-14-12(10)13/h2-8H,1H3
InChI Key
NAZZKEZTSOOCSZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-Methyl-1,10-phenanthroline (4-Mephen) is a methyl substituted phenanthroline commonly used as a ligand.
アプリケーション
4-Methyl-1,10-phenanthroline (4-Me-phen) may be used in the preparation of:
  • 4-carboxy-1,10-phenanthroline (mcphen)
  • 1,10-phenanthroline-4-carboxaldehyde
  • [4-methyl-OP)2Cu]2+, a copper-phenanthroline complex
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658529-1G:
658529-VAR:
658529-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Spectral and electrochemical behavior of copper (II)-phenanthrolines bound to calf thymus DNA. [(5,6-dimethyl-OP)2Cu]2+(5,6-dimethyl-OP=5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline) induces a conformational transition from B to Z DNA.
Mahadevan S and Palaniandavar M.
Inorganic Chemistry, 37(16), 3927-3934 (1998)
New Ru(II) phenanthroline complex photosensitizers having different number of carboxyl groups for dye-sensitized solar cells.
Hara K, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 145(1), 117-122 (2001)
Triple-Helix Directed Cleavage of Double-Stranded DNA by Benzoquinoquinoxaline-1,10-phenanthroline Conjugates.
Zaid A, et al.
Chembiochem, 5(11), 1550-1557 (2004)
Maria Marinela Lazar et al.
International journal of biological macromolecules, 131, 134-146 (2019-03-13)
Currently, biosorption is considered a leading-edge environmentally-friendly method for the low-cost remediation of wastewaters contaminated with metal ions. However, the safe disposal of metal-loaded biosorbents is still a challenging issue. In this context, our major objective was to explore the